Safety spectacles, Prism
Fournisseur: Bollé Safety
PRIPSI
BOLEPRIPSIEA 8 EUR InStock
BOLEPRIPSI
Safety spectacles, Prism
Lunettes
The model Prism with dual lens offers a high level of protection and its frame is entirely composed of ultra resistant PC.
  • Panoramic vision
  • Sporty design and provides upper protection
  • Comfortable with straight temples
Weight: 23 g
Certifications: EN 166; EN 170
Information de livraison: Supplied with adjustable cord.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité