Autoclavable cleanroom goggles, Superblast Autoclave
Fournisseur: Bollé Safety
SUPBLCLAVE
BOLESUPBLCLAVEEA 28.7 EUR InStock
BOLESUPBLCLAVE
Autoclavable cleanroom goggles, Superblast Autoclave
Lunettes de protection
These autoclavable cleanroom goggles offer a panoramic vision and an unequalled comfort, with PC lens and PLATINUM® coating included.
  • Ventilated frame and high-comfort
  • Overflow chute for liquids
  • Adjustable strap and clean
  • Fits over prescription glasses
  • Compatible with half-mask respirator
PLATINUM® coated PC lens: Coating on both sides ensures high scratch-resistance (1.4 cd/m²), high resistance to the most aggressive chemicals and slows the appearance of fogging.
Weight: 92 g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité