Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Safety Spectacles, Swift

Fournisseur: Bollé Safety
SWIFTN10E
BOLESWIFTN10EEA 0 EUR InStock
BOLESWIFTN10E
Safety Spectacles, Swift
Lunettes
Designed to meet essential safety standards, SWIFT is an affordable safety eyewear that seamlessly combines design, comfort, and durability.

  • Safety glasses with clear lenses are essential indoors
  • Bollé Safety clear lenses provide 90% light transmission
  • Is compatible with the PLATINUM anti-fog coating

Featuring our PLATINUM Lite anti-scratch and anti-fog coating, ensuring crystal-clear vision in all situations. Its well-balanced frame provides daily comfort, while its flexible, contoured, and textured temples ensure optimal lateral protection, fit, and retention.

As part of our Go Green range, SWIFT is crafted from 31% recycled polycarbonate, and is fully recyclable, with a mono-material design without any metal components. Choose the clear version with an eco-packaging option for greater sustainability.

Frame type: Rimless
Frame base: 9-very curved
Frame material: Recycled polycarbonate
Lens coating: Platinum lite

Certifications: EN ISO 16321-1

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité