Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTH 7-23 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0004R-A750
BOSSBS-0004R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-0004R-A750
Anti-ACTH 7-23 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ACTH occurs in cells of the anterior pituitary and in neurons in brain. It regulates the corticosteroid production in the adrenal cortex. Beta endorphin and Met enkephalin are endogenous opiates. MSH (melanocyte stimulating hormone) increases the pigmentation of skin by increasing melanin production in melanocytes.

Type: Primary
Antigen: ACTH 7-23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 7-23/39
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité