Anti-ACTH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0004R-CY5.5
BOSSBS-0004R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0004R-CY5.5
Anti-ACTH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
ACTH occurs in cells of the anterior pituitary and in neurons in brain. It regulates the corticosteroid production in the adrenal cortex. Beta endorphin and Met enkephalin are endogenous opiates. MSH (melanocyte stimulating hormone) increases the pigmentation of skin by increasing melanin production in melanocytes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: POMC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité