Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0007R-A488
BOSSBS-0007R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0007R-A488
Anti-ADM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
AM and PAMP are potent hypotensive and vasodilatator agents. Numerous actions have been reported most related to the physiologic control of fluid and electrolyte homeostasis. In the kidney, am is diuretic and natriuretic, and both am and pamp inhibit aldosterone secretion by direct adrenal actions. In pituitary gland, both peptides at physiologically relevant doses inhibit basal ACTH secretion. Both peptides appear to act in brain and pituitary gland to facilitate the loss of plasma volume, actions which complement their hypotensive effects in blood vessels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité