Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0013R-A750
BOSSBS-0013R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0013R-A750
Anti-CYC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Electron carrier protein. The oxidised form of the cytochrome c heme group can accept an electron from the heme group of the cytochrome c1 subunit of cytochrome reductase. Cytochrome c then transfers this electron to the cytochrome oxidase complex, the final protein carrier in the mitochondrial electron-transport chain. Plays a role in apoptosis. Suppression of the anti-apoptotic members or activation of the pro-apoptotic members of the Bcl-2 family leads to altered mitochondrial membrane permeability resulting in release of cytochrome c into the cytosol. Binding of cytochrome c to Apaf-1 triggers the activation of caspase-9, which then accelerates apoptosis by activating other caspases.

Type: Primary
Antigen: Cytochrome C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-105/105
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité