Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0015R-A750
BOSSBS-0015R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0015R-A750
Anti-IGF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The insulin-like growth factors possess growth-promoting activity. In vitro, they are potent mitogens for cultured cells. IGF-II is influenced by placental lactogen and may play a role in fetal development. Preptin undergoes glucose-mediated co-secretion with insulin, and acts as physiological amplifier of glucose-mediated insulin secretion. Exhibits osteogenic properties by increasing osteoblast mitogenic activity through phosphoactivation of MAPK1 and MAPK3.

Type: Primary
Antigen: Insulin-like growth factor II
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 25-51/180
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité