Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALN Mouse Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0017M
BOSSBS-0017MEA 719 EUR InStock
BOSSBS-0017M
Anti-GALN Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Contracts smooth muscle of the gastrointestinal and genitourinary tract, regulates growth hormone release, modulates insulin release, and may be involved in the control of adrenal secretion.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Galanin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité