Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERAB Mouse Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0021M
BOSSBS-0021MEA 719 EUR InStock
BOSSBS-0021M
Anti-ERAB Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II, a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily. The gene product is a mitochondrial protein that catalyzes the oxidation of a wide variety of fatty acids, alcohols, and steroids. The protein has been implicated in the development of Alzheimer's disease, and mutations in the gene are the cause of 2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase deficiency (MHBD). Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of only two transcript variants has been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ERAB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité