Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0022R-A555
BOSSBS-0022R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0022R-A555
Anti-MAPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Serine/threonine kinase which acts as an essential component of the MAP kinase signal transduction pathway. MAPK1/ERK2 and MAPK3/ERK1 are the 2 MAPKs which play an important role in the MAPK/ERK cascade. They participate also in a signaling cascade initiated by activated KIT and KITLG/SCF. Depending on the cellular context, the MAPK/ERK cascade mediates diverse biological functions such as cell growth, adhesion, survival and differentiation through the regulation of transcription, translation, cytoskeletal rearrangements. The MAPK/ERK cascade plays also a role in initiation and regulation of meiosis, mitosis, and postmitotic functions in differentiated cells by phosphorylating a number of transcription factors. About 160 substrates have already been discovered for ERKs. Many of these substrates are localized in the nucleus, and seem to participate in the regulation of transcription upon stimulation. However, other substrates are found in the cytosol as well as in other cellular organelles, and those are responsible for processes such as translation, mitosis and apoptosis. Moreover, the MAPK/ERK cascade is also involved in the regulation of the endosomal dynamics, including lysosome processing and endosome cycling through the perinuclear recycling compartment (PNRC); as well as in the fragmentation of the Golgi apparatus during mitosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité