Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSEN1 Mouse Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0024M-CY5
BOSSBS-0024M-CY5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0024M-CY5
Anti-PSEN1 Mouse Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Probable catalytic subunit of the gamma-secretase complex, an endoprotease complex that catalyzes the intramembrane cleavage of integral membrane proteins such as Notch receptors and APP (beta-amyloid precursor protein). Requires the other members of the gamma-secretase complex to have a protease activity. May play a role in intracellular signaling and gene expression or in linking chromatin to the nuclear membrane. Stimulates cell-cell adhesion though its association with the E-cadherin/catenin complex. Under conditions of apoptosis or calcium influx, cleaves E-cadherin promoting the disassembly of the E-cadherin/catenin complex and increasing the pool of cytoplasmic beta-catenin, thus negatively regulating Wnt signaling. May also play a role in hematopoiesis (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PSEN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité