Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PP2A alpha / beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0029R-A750
BOSSBS-0029R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0029R-A750
Anti-PP2A alpha / beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
PP2A is the major phosphatase for microtubule-associated proteins (MAPs). PP2A can modulate the activity of phosphorylase B kinase casein kinase 2, mitogen-stimulated S6 kinase, and MAP-2 kinase. Cooperates with SGOL2 to protect centromeric cohesin from separase-mediated cleavage in oocytes specifically during meiosis I (By similarity). Can dephosphorylate SV4 large T antigen and p53/TP53. Activates RAF1 by dephosphorylating it at 'Ser-259'.

Type: Primary
Antigen: PP2A alpha / beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 205-309/309
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité