Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0031R-A750
BOSSBS-0031R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0031R-A750
Anti-BTG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
BTG2 is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. BTG2 is involved in the regulation of the G1/S transition of the cell cycle. It modulates transcription regulation mediated by ESR1(referenced from Entrez Gene). BTG2 expression is induced in vivo during neurogenesis, and the gene is transiently expressed in vitro in rat pheochromocytoma PC12 cells after induction of neuronal differentiation by addition of nerve growth factor (NGF); suggesting that BTG2 is functionally significant during the neuronal differentiation process (PMID: 12360398).

Type: Primary
Antigen: BTG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-110/158
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité