Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIFM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0037R-A555
BOSSBS-0037R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0037R-A555
Anti-AIFM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Functions both as NADH oxidoreductase and as regulator of apoptosis. In response to apoptotic stimuli, it is released from the mitochondrion intermembrane space into the cytosol and to the nucleus, where it functions as a proapoptotic factor in a caspase-independent pathway. In contrast, functions as an antiapoptotic factor in normal mitochondria via its NADH oxidoreductase activity. The soluble form (AIFsol) found in the nucleus induces 'parthanatos' i.e. caspase-independent fragmentation of chromosomal DNA. Interacts with EIF3G,and thereby inhibits the EIF3 machinery and protein synthesis, and activates casapse-7 to amplify apoptosis. Plays a critical role in caspase-independent, pyknotic cell death in hydrogen peroxide-exposed cells. Binds to DNA in a sequence-independent manner.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AIFM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité