Anti-MLANA/MART1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0051R-A680
BOSSBS-0051R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0051R-A680
Anti-MLANA/MART1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in melanosome biogenesis by ensuring the stability of GPR143. Plays a vital role in the expression, stability, trafficking, and processing of melanocyte protein PMEL, which is critical to the formation of stage II melanosomes.
Type: Primary
Antigen: Melanoma antigen recognized by T-cells 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-118/118
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité