Anti-MLANA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0051R-CY5
BOSSBS-0051R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0051R-CY5
Anti-MLANA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Involved in melanosome biogenesis by ensuring the stability of GPR143. Plays a vital role in the expression, stability, trafficking, and processing of melanocyte protein PMEL, which is critical to the formation of stage II melanosomes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MLANA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité