Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP4 + CASP 13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0053R-A350
BOSSBS-0053R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0053R-A350
Anti-CASP4 + CASP 13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Caspase-13 (also designated Evolutionarily related interleukin-1beta converting enzyme ; ERICE) involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Might function by either activating some proteins required for cell death or inactivating proteins necessary for cell survival. [subunit] Heterodimer of a small and a large subunit. The two subunits are derived from the precursor sequence by an autocatalytic mechanism or by cleavage by Caspase-8. Mainly expressed in peripheral blood lymphocytes, spleen and placenta. Belongs to peptidase family C14.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CASP4 + CASP 13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité