Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARTN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0055R-A750
BOSSBS-0055R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0055R-A750
Anti-ARTN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Ligand for the GFR-alpha-3-RET receptor complex but can also activate the GFR-alpha-1-RET receptor complex. Supports the survival of sensory and sympathetic peripheral neurons in culture and also supports the survival of dopaminergic neurons of the ventral mid-brain (By similarity). Strong attractant of gut hematopoietic cells thus promoting the formation Peyer's patch-like structures, a major component of the gut-associated lymphoid tissue.

Type: Primary
Antigen: Artemin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-170/224
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité