Anti-APAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0059R-CY5
BOSSBS-0059R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0059R-CY5
Anti-APAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Oligomeric Apaf-1 mediates the cytochrome c-dependent autocatalytic activation of pro-caspase-9 (Apaf-3), leading to the activation of caspase-3 and apoptosis. This activation requires ATP. Isoform 6 is less effective in inducing apoptosis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: APAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité