Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0062R-A750
BOSSBS-0062R-A750EA 371 EUR InStock
BOSSBS-0062R-A750
Anti-CR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Calretinin is a calcium-binding protein which is abundant in auditory neurons. It belongs to the calbindin family. Calbindin 2 (calretinin), closely related to calbindin 1, is an intracellular calcium-binding protein belonging to the troponin C superfamily. Calbindin 1 is known to be involved in the vitamin-D-dependent calcium absorption through intestinal and renal epithelia, while the function of neuronal calbindin 1 and calbindin2 is poorly understood. The sequence of the calbindin 2 cDNA reveals an open reading frame of 271 codons coding for a protein of 31520 Da, and shares 58% identical residues with human calbindin1.

Type: Primary
Antigen: Calretinin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 211-271/271
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité