Anti-CALCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0063R-CY3
BOSSBS-0063R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0063R-CY3
Anti-CALCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Calcitonin causes a rapid but short-lived drop in the level of calcium and phosphate in blood by promoting the incorporation of those ions in the bones. Katacalcin is a potent plasma calcium-lowering peptide.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CALCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité