Anti-Neurokinin 1 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-0064R-A488
BOSSBS-0064R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0064R-A488
Anti-Neurokinin 1 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This is a receptor for the tachykinin neuropeptide substance P. It is probably associated with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The rank order of affinity of this receptor to tachykinins is: substance P >substance K >neuromedin-K.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Neurokinin 1 Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité