Anti-SP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-0065R-HRP
BOSSBS-0065R-HRPEA 866 EUR InStock
BOSSBS-0065R-HRP
Anti-SP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Tachykinins are active peptides which excite neurons, evoke behavioral responses, are potent vasodilators and secretagogues, and contract (directly or indirectly) many smooth muscles.
Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: SP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité