Anti-TGFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0066R-CY5.5
BOSSBS-0066R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0066R-CY5.5
Anti-TGFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
TGF alpha is a mitogenic polypeptide that is able to bind to the EGF receptor/EGFR and to act synergistically with TGF beta to promote anchorage-independent cell proliferation in soft agar.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TGF alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité