Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGFB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0067R-CY7
BOSSBS-0067R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0067R-CY7
Anti-NGFB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Nerve growth factor is important for the development and maintenance of the sympathetic and sensory nervous systems. Extracellular ligand for the NTRK1 and NGFR receptors, activates cellular signaling cascades through those receptor tyrosine kinase to regulate neuronal proliferation, differentiation and survival. Inhibits metalloproteinase dependent proteolysis of platelet glycoprotein VI (PubMed:20164177).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NGF beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité