Anti-NPY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0071R-A680
BOSSBS-0071R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0071R-A680
Anti-NPY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
NPY is implicated in the control of feeding and in secretion of gonadotrophin-release hormone.
Type: Primary
Antigen: Neuropeptide Y
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 29-64/97
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité