Anti-NTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0073R-CY5
BOSSBS-0073R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0073R-CY5
Anti-NTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Supports the survival of sympathetic neurons in culture. May regulate the development and maintenance of the CNS. Might control the size of non-neuronal cell population such as haemopoietic cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Neurturin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité