Anti-N/OFQ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-0075R-A350
BOSSBS-0075R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0075R-A350
Anti-N/OFQ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Nociceptin is the ligand of the opioid receptor-like receptor (OPRL1). It may act as a transmitter in the brain by modulating nociceptive and locomotor behavior. May be involved in neuronal differentiation and development (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: N/OFQ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité