Anti-APBA1 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-0076M
BOSSBS-0076MEA 746 EUR InStock
BOSSBS-0076M
Anti-APBA1 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APBA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité