Anti-APBA1 Mouse Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0076M-CY5
BOSSBS-0076M-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0076M-CY5
Anti-APBA1 Mouse Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Putative function in synaptic vesicle exocytosis by binding to Munc18-1, an essential component of the synaptic vesicle exocytotic machinery. May modulate processing of the beta-amyloid precursor protein (APP) and hence formation of beta-APP.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: APBA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité