Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0077R-CY3
BOSSBS-0077R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0077R-CY3
Anti-VIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
VIP causes vasodilation, lowers arterial blood pressure, stimulates myocardial contractility, increases glycogenolysis and relaxes the smooth muscle of trachea, stomach and gall bladder. PHM and PHV also cause vasodilation. PHM-27 is a potent agonist of the calcitonin receptor CALCR, with similar efficacy as calcitonin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité