Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0080R-HRP
BOSSBS-0080R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0080R-HRP
Anti-MS4A1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
B lymphocytes marker CD20 is a non glycosylated protein with a molecular weight of 35 or 37 kDa depending on the degree of phosphorylation. Although not a member of the tetraspanin superfamily of cell surface receptors, it crosses the cell membrane four times. The CD20 antigen is present on human pre B lymphocytes and on B lymphocytes at all stages of maturation, except on plasma cells. Low level expression of the CD20 antigen has been detected on normal T lymphocytes. The CD20 molecule is involved in regulation of B cell differentiation, presumably via its reported function as a Ca++ channel subunit.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité