Anti-CASP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0084R-CY5.5
BOSSBS-0084R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0084R-CY5.5
Anti-CASP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Cleaves poly(ADP-ribose) polymerase in vitro, as well as lamins. Overexpression promotes programmed cell death.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CASP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité