Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0087R
BOSSBS-0087REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0087R
Anti-CASP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The caspase family of cysteine proteases play a key role in apoptosis. Caspase 3 is the most extensively studied apoptotic protein among caspase family members. Caspase 3 is synthesized as inactive pro enzyme that is processed in cells undergoing apoptosis by self proteolysis and/or cleavage by other upstream proteases (e.g. Caspases 8, 9 and 10). The processed form of Caspase 3 consists of large (17kDa) and small (12kDa) subunits which associate to form an active enzyme. Caspase 3 is cleaved at Asp28 Ser29 and Asp175 Ser176. The active Caspase 3 proteolytically cleaves and activates other caspases (e.g. Caspases 6, 7 and 9), as well as relevant targets in the cells (e.g. PARP and DFF). Alternative splicing of this gene results in two transcript variants which encode the same protein. In immunohistochemical studies Caspase 3 expression has been shown to be widespread but not present in all cell types (e.g. commonly reported in epithelial cells of skin, renal proximal tubules and collecting ducts). Differences in the level of Caspase 3 have been reported in cells of short lived nature (eg germinal centre B cells) and those that are long lived (eg mantle zone B cells). Caspase 3 is the predominant caspase involved in the cleavage of amyloid beta 4A precursor protein, which is associated with neuronal death in Alzheimer's disease.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CASP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité