Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0088R-A350
BOSSBS-0088R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0088R-A350
Anti-SCT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Secretin belongs to the glucagon family. This protein is an endocrine hormone and its major site of production is the endocrine S cells located in the proximal small intestinal mucosa. The release of active secretin is stimulated by either fatty acids or an acidic pH in the duodenum. This hormone stimulates the secretion of bicarbonate-rich pancreatic fluids and has also been shown to regulate the growth and development of the stomach, small intestine, and pancreas. Secretin deficiency has been implicated in autistic syndrome, suggesting that the hormone could have a neuroendocrine function in addition to its role in digestion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Secretin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité