Anti-CA125 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0091R-A680
BOSSBS-0091R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0091R-A680
Anti-CA125 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Thought to provide a protective, lubricating barrier against particles and infectious agents at mucosal surfaces.
Type: Primary
Antigen: CA125
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 250-350/2008
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité