Anti-MUC16 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-0091R-HRP
BOSSBS-0091R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0091R-HRP
Anti-MUC16 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Thought to provide a protective, lubricating barrier against particles and infectious agents at mucosal surfaces.
Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: MUC16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité