Anti-CASP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0092R-A680
BOSSBS-0092R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0092R-A680
Anti-CASP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Recruited to both Fas- and TNFR-1 receptors in a FADD dependent manner. May participate in the granzyme B apoptotic pathways. Cleaves and activates caspase-3, -4, -6, -7, -8, and -9. Hydrolyses the small- molecule substrates, Tyr-Val-Ala-Asp-|-AMC and Asp-Glu-Val-Asp-|-AMC. Isoform C is proteolytically inactive.
Type: Primary
Antigen: Caspase-10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 431-521/521
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité