Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP10 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0092R-FITC
BOSSBS-0092R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-0092R-FITC
Anti-CASP10 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Caspases are a family of intracellular proteases that mediate cell death and are the principal effectors of apoptosis. Caspase 10 (Mch4, ICE-LAP4, FLICE2) plays an important role in apoptosis induced by a variety of inducers such as TNF alpha and Anti-Fas antibody. It is a large prodomain caspase classified together with caspases 2, 8, and 9 as a signaling caspase. Four isoforms of caspase 10 (caspase 10a, 10b, 10c, and 10d) having the same prodomain but different mature large and small subdomain, have been described. Caspase 10 contains two death domains (DED) involved in linking to the death effector domain of the adapter protein FADD and recruiting the complex to TNFR1 and Fas. The inactive procaspase 10 is variably expressed in many tissues and cell lines as a cytosolic protein. The mature form of caspase 10 comprises two subunits, p23/p17 (splice isoforms) and p12. Interestingly, a caspase 9- dependent processing of caspase 10 by caspase 6 in cell-free extracts has recently been suggested. Caspase 10 can cleave and activate caspases 3, 4, 6, 7, 8, and 9. This is followed by cleavage of numerous key proteins, including the nuclear protein PARP.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CASP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité