Anti-SERPINA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-0094R-A350
BOSSBS-0094R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0094R-A350
Anti-SERPINA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Although its physiological function is unclear, it can inhibit neutrophil cathepsin G and mast cell chymase, both of which can convert angiotensin-1 to the active angiotensin-2.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SERPINA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité