Anti-SERPINA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0096R-CY3
BOSSBS-0096R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0096R-CY3
Anti-SERPINA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Alpha-1-antitrypsin is a protease inhibitor, deficiency of which is associated with emphysema and liver disease. The protein is encoded by a gene (PI) located on the distal long arm of chromosome 14.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SERPINA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité