Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0108R-A750
BOSSBS-0108R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0108R-A750
Anti-LEP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May function as part of a signaling pathway that acts to regulate the size of the body fat depot. An increase in the level of LEP may act directly or indirectly on the CNS to inhibit food intake and/or regulate energy expenditure as part of a homeostatic mechanism to maintain constancy of the adipose mass.

Type: Primary
Antigen: Leptin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-154/167
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité