Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FE65 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0110R-A680
BOSSBS-0110R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0110R-A680
Anti-FE65 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Transcription coregulator that can have both coactivator and corepressor functions. Adapter protein that forms a transcriptionally active complex with the gamma-secretase-derived amyloid precursor protein (APP) intracellular domain. Plays a central role in the response to DNA damage by translocating to the nucleus and inducing apoptosis. May act by specifically recognizing and binding histone H2AX phosphorylated on 'Tyr-142' (H2AXY142ph) at double-strand breaks (DSBs), recruiting other pro-apoptosis factors such as MAPK8/JNK1. Required for histone H4 acetylation at double-strand breaks (DSBs). Its ability to specifically bind modified histones and chromatin modifying enzymes such as KAT5/TIP60, probably explains its trancription activation activity. Function in association with TSHZ3, SET and HDAC factors as a transcriptional repressor, that inhibits the expression of CASP4. Associates with chromatin in a region surrounding the CASP4 transcriptional start site(s).

Type: Primary
Antigen: FE65
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/710
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité