Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CYP19A1 Mouse Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0114M-HRP
BOSSBS-0114M-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-0114M-HRP
Anti-CYP19A1 Mouse Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Aromatase is a key enzyme in steroidogenesis and plays an important role in sexual differentiation, oestrogen biosynthesis, fertility and carcinogenesis. It is highly conserved amongst mammals, and is highly expressed in placental tissue. Many environmental chemicals may influence aromatase activity and thereby disrupt endocrine function.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CYP19A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité