Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFRB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0117R-CY3
BOSSBS-0117R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0117R-CY3
Anti-TGFRB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Transmembrane serine/threonine kinase forming with the TGF-beta type I serine/threonine kinase receptor, TGFBR1, the non-promiscuous receptor for the TGF-beta cytokines TGFB1, TGFB2 and TGFB3. Transduces the TGFB1, TGFB2 and TGFB3 signal from the cell surface to the cytoplasm and is thus regulating a plethora of physiological and pathological processes including cell cycle arrest in epithelial and hematopoietic cells, control of mesenchymal cell proliferation and differentiation, wound healing, extracellular matrix production, immunosuppression and carcinogenesis. The formation of the receptor complex composed of 2 TGFBR1 and 2 TGFBR2 molecules symmetrically bound to the cytokine dimer results in the phosphorylation and the activation of TGFRB1 by the constitutively active TGFBR2. Activated TGFBR1 phosphorylates SMAD2 which dissociates from the receptor and interacts with SMAD4. The SMAD2-SMAD4 complex is subsequently translocated to the nucleus where it modulates the transcription of the TGF-beta-regulated genes. This constitutes the canonical SMAD-dependent TGF-beta signaling cascade. Also involved in non-canonical, SMAD-independent TGF-beta signaling pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TGF beta Receptor II
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité