Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0121R-A680
BOSSBS-0121R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-0121R-A680
Anti-SYAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SYAP1 (synapse-associated protein 1) is a 352 amino acid protein that is ubiquitously expressed in adult tissues. SYAP1 contains one BSD domain which is a novel domain that is present in basal transcription factors, synapse-associated proteins and several hypothetical proteins. The BSD domain is characterised by three predicted alpha helices and by conserved tryptophan and phenylalanine residues, located at the C-terminus of the domain. The gene that encodes SYAP1 in humans is located on chromosome X. Chromosome X consists of about 153 million base pairs and nearly 1,000 genes. Color blindness, hemophilia, and Duchenne muscular dystrophy are well known X chromosome-linked conditions which affect males more frequently as males carry a single X chromosome.

Type: Primary
Antigen: Synapse-associated protein 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-230/352
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité