Anti-Neurokinin A Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0123R-CY3
BOSSBS-0123R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0123R-CY3
Anti-Neurokinin A Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This is a receptor for the tachykinin neuropeptide substance K (neurokinin A). It is associated with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The rank order of affinity of this receptor to tachykinins is: substance K >neuromedin-K >substance P.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Neurokinin A Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité