Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bax Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0127R-A750
BOSSBS-0127R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0127R-A750
Anti-Bax Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Accelerates programmed cell death by binding to, and antagonizing the apoptosis repressor BCL2 or its adenovirus homolog E1B 19k protein. Under stress conditions, undergoes a conformation change that causes translocation to the mitochondrion membrane, leading to the release of cytochrome c that then triggers apoptosis. Promotes activation of CASP3, and thereby apoptosis.

Type: Primary
Antigen: Bax
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 84-175/192
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Pig, Chicken, Rabbit, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité