Anti-RTN4R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0129R-CY5
BOSSBS-0129R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0129R-CY5
Anti-RTN4R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Receptor for RTN4, OMG and MAG. Mediates axonal growth inhibition and may play a role in regulating axonal regeneration and plasticity in the adult central nervous system (By similarity). Acts in conjunction with RTN4 and LIGO1 in regulating neuronal precursor cell motility during cortical development.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RTN4R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité